Imprimer
Sodium acétate, anhydre 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Acétate de sodium
A13184.0B A13184.0I A13184.30
A13184.0BEA 53.6 EUR
A13184.0B A13184.0I A13184.30
Sodium acétate, anhydre 99%
Sodium acétate
Purity: 99% CAS No.: 127-09-3 Molecular Formula: C2H3NaO2 Formula Weight: 82.03 pH: 7,5-9 Melting Point: 324° Beilstein Reference: 3595639 Merck Reference: 14,8571 MDL No.: MFCD00012459
Formule: H₃CCOONa
Poids moléculaire: 82.03 g/mol
Point d'ébullition: 881.4
Point de fusion: 324
Densité: 1.528
Point éclair: >250 °C (coupe fermée)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012459
Numéro CAS: 127-09-3
EINECS: 204-823-8
REACH: 01-2119485123-42
Indice Merck: 14,8571