Sodium acétate, anhydre ≥99.997% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
|
Purity: 99.997%
CAS No.: 127-09-3
Molecular Formula: NaOOCCH3
Formula Weight: 82.03
Physical Form: Powder
Density: 1.528
pH: 7,5-9
Melting Point: 324°
Beilstein Reference: 3595639
Merck Reference: 14,8571
MDL No.: MFCD00012459
Formule:
H₃CCOONa Point d'ébullition: 881,4 °C (1013 hPa) Point de fusion: 324 °C Densité: 1,528 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00012459 Numéro CAS: 127-09-3 EINECS: 204-823-8 REACH: 01-2119485123-42 Indice Merck: 14,8571 |