Imprimer
Sodium acétate, anhydre 99+%, très pur
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
149610010 149610025 149610050
ACRO149610010EA 125 EUR
ACRO149610010 ACRO149610025 ACRO149610050
Sodium acétate, anhydre 99+%, très pur
Sodium acétate
Formule: H₃CCOONa
Point d'ébullition: 881,4 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 324 °C
Densité: 1,528 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: >250 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012459
Numéro CAS: 127-09-3
EINECS: 204-823-8
REACH: 01-2119485123-42
Indice Merck: 12,08711
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 %
Titration with HClO4 ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤200 ppm
Sulfate (SO4) ≤1200 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm