Imprimer
Acétate de cesium ≥99% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Acetic acid cesium salt
43095.30 43095.18
43095.30EA 318 EUR
43095.30 43095.18
Acétate de cesium ≥99% (base métaux)
Acétate de cesium
Purity: 99% CAS No.: 3396-11-0 Molecular Formula: CsOOCCH3 Formula Weight: 191.95 Physical Form: Crystalline Powder Odour: Weak MDL No.: MFCD00013056
Formule: H₃CCOOCs
Poids moléculaire: 191.95 g/mol
Point de fusion: 194
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013056
Numéro CAS: 3396-11-0
EINECS: 222-248-0