Imprimer
Acétate de cesium 99%, pur
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Acetic acid cesium salt
191040250 191041000
ACRO191040250EA 96.8 EUR
ACRO191040250 ACRO191041000
Acétate de cesium 99%, pur
Acétate de cesium
Formule: H₃CCOOCs
Poids moléculaire: 191.95 g/mol
Point de fusion: 194 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013056
Numéro CAS: 3396-11-0
EINECS: 222-248-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder and/or chunks
Titration with HClO4 ≥98.5 %