Imprimer
Acide acétique 99% ≥99%, NORMATOM® pour l'analyse de traces de métaux
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Acide éthanoïque
83876.270EA 363 EUR
83876.270 83876.330 83876.290
Acide acétique 99% ≥99%, NORMATOM® pour l'analyse de traces de métaux
Acide acétique
Formule: H₃CCOOH
Poids moléculaire: 60.05 g/mol
Point d'ébullition: 118 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 17 °C
Densité: 1.05 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 38.5 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036152
Numéro CAS: 64-19-7
EINECS: 200-580-7
UN: 2789
ADR: 8 (3) II
REACH: 01-2119475328-30
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecdb21d8177dd197c843d4b5187410fee102541&vid=6c26d1716b942e60cb8b3ec0f91e6623fed5b3db&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Titre Min. 99 %
Coloration Max. 10 APHA
Cl (Chlorure) Max. 1 ppm
PO4 (Phosphate) Max. 1 ppm
SO4 (Sulfate) Max. 0,5 ppm
Ag (Argent) Max. 1 ppb
Al (Aluminium) Max. 1 ppb
As (Arsenic) Max. 0,5 ppb
Ba (Baryum) Max. 0,5 ppb
Be (Béryllium) Max. 0,1 ppb
Bi (Bismuth) Max. 0,1 ppb
Ca (Calcium) Max. 1 ppb
Cd (Cadmium) Max. 0,5 ppb
Ce (Cérium) Max. 0,1 ppb
Co (Cobalt) Max. 0,1 ppb
Cr (Chrome) Max. 1 ppb
Cs (Césium) Max. 0,1 ppb
Cu (Cuivre) Max. 0,5 ppb
Dy (Dysprosium) Max. 0,1 ppb
Er (Erbium) Max. 0,1 ppb
Eu (Europium) Max. 0,1 ppb
Fe (Fer) Max. 1 ppb
Ga (Gallium) Max. 0,1 ppb
Gd (Gadolinium) Max. 0,1 ppb
Ge (Germanium) Max. 0,5 ppb
Hf (Hafnium) Max. 0,1 ppb
Hg (Mercure) Max. 1 ppb
Ho (Holmium) Max. 0,1 ppb
In (Indium) Max. 0,1 ppb
K (Potassium) Max. 1 ppb
La (Lanthane) Max. 0,1 ppb
Li (Lithium) Max. 0,1 ppb
Lu (Lutétium) Max. 0,1 ppb
Mg (Magnésium) Max. 0,5 ppb
Mn (Manganèse) Max. 0,5 ppb
Mo (Molybdène) Max. 0,5 ppb
Na (Sodium) Max. 1 ppb
Nd (Néodyme) Max. 0,1 ppb
Ni (Nickel) Max. 0,5 ppb
Pb (Plomb) Max. 0,1 ppb
Pr (Praséodyme) Max. 0,1 ppb
Pt (Platine) Max. 0,5 ppb
Rb (Rubidium) Max. 0,1 ppb
Rh (Rhodium) Max. 0,1 ppb
Ru (Ruthénium) Max. 0,5 ppb
Sb (Antimoine) Max. 0,5 ppb
Sc (Scandium) Max. 0,1 ppb
Sm (Samarium) Max. 0,1 ppb
Se (Sélénium) Max. 1 ppb
Sn (Etain) Max. 0,5 ppb
Sr (Strontium) Max. 0,5 ppb
Tb (Terbium) Max. 0,1 ppb
Te (Tellure) Max. 0,5 ppb
Th (Thorium) Max. 0,1 ppb
Ti (Titane) Max. 0,5 ppb
Tl (Thallium) Max. 0,1 ppb
Tm (Thulium) Max. 0,1 ppb
U (Uranium) Max. 0,1 ppb
V (Vanadium) Max. 0,5 ppb
W (Tungstène) Max. 0,5 ppb
Y (Yttrium) Max. 0,1 ppb
Yb (Ytterbium) Max. 0,1 ppb
Zn (Zinc) Max. 1 ppb
Zr (Zirconium) Max. 0,1 ppb