Acide acétique cristallisable ≥99.9% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 99.9+%
CAS No.: 64-19-7
Molecular Formula: CH3CO2H
Formula Weight: 60.05
Flash Point: 40°(104°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.049
Refractive Index: 1.3721
Odour: Pungent
pH: 2,5
Melting Point: 16.6°
Boiling Point: 118.1°
Merck Reference: 14,55
UN No.: 2789
MDL No.: MFCD00036152
Formule:
H₃CCOOH Point d'ébullition: 118,1 °C Point de fusion: 16,6 °C Densité: 1,049 Point éclair: 40 °C (104 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00036152 Numéro CAS: 64-19-7 EINECS: 200-580-7 UN: 2789 ADR: 8,II REACH: 01-2119475328-30 Indice Merck: 14,55 |