Imprimer
Acide laurique
Marques : Cayman Chemical
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
10006626-100 10006626-25 10006626-250 10006626-50
CAYM10006626-100EA 50 EUR
CAYM10006626-100 CAYM10006626-25 CAYM10006626-250 CAYM10006626-50
Acide laurique
Acide laurique
Formule: C₁₂H₂₄O₂
Point d'ébullition: 296 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 42…45 °C
Densité: 0,875 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: >150 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002736
Numéro CAS: 143-07-7
EINECS: 205-582-1
Indice Merck: 13,05400