Imprimer
Acide laurique 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Acide dodécanoïque
167281000 167285000 167280050 167280010 167280051
ACRO167281000EA 53.3 EUR
ACRO167281000 ACRO167285000 ACRO167280050 ACRO167280010 ACRO167280051
Acide laurique 99%
Acide laurique
Formule: C₁₂H₂₄O₂
Poids moléculaire: 200.32 g/mol
Point d'ébullition: 225 °C (100 mmHg)
Point de fusion: 44…46 °C
Point éclair: 156 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002736
Numéro CAS: 143-07-7
EINECS: 205-582-1
Indice Merck: 13,05400
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %