Dichlorure de sébacoyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Sebacoyl chloride
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
Formule:
C₁₀H₁₆Cl₂O₂ Poids moléculaire: 239.14 g/mol Point d'ébullition: 220 Point de fusion: –5 °C Densité: 1.12 g/cm³ (20 °C) Point éclair: 165 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000770 Numéro CAS: 111-19-3 EINECS: 203-843-4 UN: 3265 ADR: 8 II |
Résultats des tests de spécification
Solubility | (20 °C) (decomposition) |
Melting Point | -5 °C |
Molar Mass | 239.14 g/mol |
Boiling Point | 161 °C (19 hPa) |
Flash Point | 113 °C |
Refractive Index | 1.4684 (18 °C, 589 nm) |
Density | 1.12 g/cm3 (20 °C) |
Synonyms | Sebacoyl chloride |
Hill Formula | C10H16Cl2O2 |
Chemical Formula | ClOC(CH2)8COCl |