Chlorure d'octanoyle 99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₈H₁₅ClO Point d'ébullition: 195 °C (760 mmHg) Point de fusion: –63 °C Densité: 0,95 g/cm³ Point éclair: 75 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000766 Numéro CAS: 111-64-8 EINECS: 203-891-6 UN: 2927 ADR: 6.1,II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4340 to 1.4360 (20°C, 589 nm) |
Titration Argentometric | ≥98.5 % |
GC | ≥98.5 % |
Color scale | ≤80 APHA |
Acidity | ≤1 % |
Phosphorus (P) | ≤150 ppm |