Imprimer
Acétate de 2-naphtyle ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Acétate de β-naphtyle
A18487.09 A18487.18 A18487.30
A18487.09EA 54.7 EUR
A18487.09 A18487.18 A18487.30
Acétate de 2-naphtyle ≥99%
Acétate de 2-naphtyle
Purity: 99% CAS No.: 1523-11-1 Molecular Formula: C12H10O2 Formula Weight: 186.21 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 68-70° Beilstein Reference: 1868291 MDL No.: MFCD00004060
Formule: C₁₂H₁₀O₂
Point d'ébullition: 310 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 68…70 °C
Densité: 1,1108 g/cm³ (70 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00004060
Numéro CAS: 1523-11-1
EINECS: 216-194-7