Imprimer
Butyrate de 1-naphtyle 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
334950010 334950050
ACRO334950010EA 51.2 EUR
ACRO334950010 ACRO334950050
Butyrate de 1-naphtyle 98%
Butyrate de 1-naphtyle
Formule: C₁₄H₁₄O₂
Point d'ébullition: 125…130 °C (1 mmHg)
Point de fusion: 95,5 - 96.5 °C
Densité: 1,09 g/cm³
Point éclair: 62 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003923
Numéro CAS: 3121-70-8
EINECS: 221-500-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %