Imprimer
Triéthyle citrate pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Citrate de triéthyle
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.00251.0100 8.00251.0500
8.00251.0100EA 24 EUR
8.00251.0100 8.00251.0500
Triéthyle citrate pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Triéthyle citrate
Formule: C₁₂H₂₀O₇
Point d'ébullition: 294 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –55 °C
Densité: 1,135 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 150 °C
Numéro MDL: MFCD00009201
Numéro CAS: 77-93-0
EINECS: 201-070-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 65 g/l (25 °C)
Melting Point -55 °C
Molar Mass 276.28 g/mol
Boiling Point 294 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.0025 hPa (25 °C)
Flash Point 150 °C
Density 1.135 g/cm3 (25 °C)