Imprimer
Tributyle citrate pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Citrate de tributyle
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.20350.0100 8.20350.1000
8.20350.0100EA 37.7 EUR
8.20350.0100 8.20350.1000
Tributyle citrate pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Tributyle citrate
Formule: C₁₈H₃₂O₇
Point d'ébullition: 390 °C (1013 hPa)
Densité: 0,9997 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00027217
Numéro CAS: 77-94-1
EINECS: 201-071-2
Indice Merck: 13,01563
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point -20 °C
Molar Mass 360.44 g/mol
Boiling Point 169 - 171 °C (1 hPa)
Flash Point 184 °C
Refractive Index 1.443 (25 °C, 589 nm)
Density 1.04 g/cm3 (20 °C)