Imprimer
Oxalate de diméthyle ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A15359.0E A15359.22 A15359.36
A15359.0EEA 388 EUR
A15359.0E A15359.22 A15359.36
Oxalate de diméthyle ≥99%
Oxalate de diméthyle
Purity: 99% CAS No.: 553-90-2 Molecular Formula: C4H6O4 Formula Weight: 118.09 Flash Point: 75°(167°F) Melting Point: 50-54° Boiling Point: 162-163° Beilstein Reference: 1071744 Merck Reference: 14,6106 MDL No.: MFCD00008442
Formule: C₄H₆O₄
Point d'ébullition: 162…163 °C
Point de fusion: 50…54 °C
Densité: 1,148
Point éclair: 75 °C (167 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008442
Numéro CAS: 553-90-2
EINECS: 209-053-6
UN: 3261
ADR: 8,III
Indice Merck: 14,6106