Oxalate de diméthyle 99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Oxalic acid dimethyl ester
Formule:
C₄H₆O₄ Point d'ébullition: 163 °C (1013 hPa) Point de fusion: 51…55 °C Densité: 1,14 g/cm³ Point éclair: 75 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008442 Numéro CAS: 553-90-2 EINECS: 209-053-6 ADR: 8,III Indice Merck: 12,06181 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to white Crystalline solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 51 to 55 °C |
GC | ≥98.5 % |
UV | at 280 nm A: ≤0.05 |
Titration | ≥99.0 % |
Chloride (Cl) | ≤0.005 % |
Sulfate (SO4) | ≤0.005 % |
Iron (Fe) | ≤0.001 % |
Heavy metals (as Pb) | ≤10 ppm |