Imprimer
Oxalate de diéthyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Oxalic acid diethyl ester
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.07059.0100 8.07059.0500 8.07059.1000 8.07059.9200 8.07059.9210 8.07059.9025
8.07059.0100EA 31.2 EUR
8.07059.0100 8.07059.0500 8.07059.1000 8.07059.9200 8.07059.9210 8.07059.9025
Oxalate de diéthyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Oxalate de diéthyle
Formule: C₆H₁₀O₄
Poids moléculaire: 146.14 g/mol
Point d'ébullition: 185.7
Point de fusion: –41 °C
Densité: 1.0785 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 76
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009119
Numéro CAS: 95-92-1
EINECS: 202-464-1
UN: 2525
ADR: 6.1 III
Indice Merck: 13,03152
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) (slow decomposition)
Melting Point -41 °C
Molar Mass 146.14 g/mol
Boiling Point 185.7 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.27 hPa (20 °C)
Flash Point 75 °C
Refractive Index 1.4096 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.42 - 2.67 %(V)
Density 1.08 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 410 °C