Imprimer
Oxalate de diéthyle 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Oxalic acid diethyl ester
159180010 159180025 159180250 159185000 159180100
ACRO159180010EA 77 EUR
ACRO159180010 ACRO159180025 ACRO159180250 ACRO159185000 ACRO159180100
Oxalate de diéthyle 99%
Oxalate de diéthyle
Formule: C₆H₁₀O₄
Point d'ébullition: 185 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –41 °C
Densité: 1,07 g/cm³
Point éclair: 76 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009119
Numéro CAS: 95-92-1
EINECS: 202-464-1
UN: 2525
ADR: 6.1,III
Indice Merck: 13,03152
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4085 to 1.4105 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.05 %
Density (20°C) 1.078 to 1.082 kg/l
GC ≥98.5 %
Color scale ≤15 APHA
Acidity ≤0.01 % (as oxalic acid)
Iron (Fe) ≤0.0005 %
Magnesium (Mg) ≤0.001 %
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm