Imprimer
Pimelate de diméthyle ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Heptanedioate de diméthyle
B22026.06 B22026.14 B22026.22
B22026.06EA 50.3 EUR
B22026.06 B22026.14 B22026.22
Pimelate de diméthyle ≥98%
Pimelate de diméthyle
Purity: 99% CAS No.: 1732-08-7 Molecular Formula: C9H16O4 Formula Weight: 188.23 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4310 Odour: Mild Boiling Point: 121-122°/11mm Beilstein Reference: 1777309 MDL No.: MFCD00008470
Formule: C₉H₁₆O₄
Poids moléculaire: 188.22 g/mol
Point d'ébullition: 121…122 °C (11 mmHg)
Point de fusion: –18.7 °C
Densité: 1.041
Point éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008470
Numéro CAS: 1732-08-7
EINECS: 217-057-4