Imprimer
Adipate de diméthyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.00097.0005 8.00097.0250 8.00097.1000
8.00097.0005EA 0 EUR
8.00097.0005 8.00097.0250 8.00097.1000
Adipate de diméthyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Adipate de diméthyle
Formule: C₈H₁₄O₄
Point d'ébullition: ∼229 °C (1013 hPa)
Densité: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 107 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008469
Numéro CAS: 627-93-0
EINECS: 211-020-6
Indice Merck: 13,00163
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility  - 1 g/l (20 °C)
Melting Point 8 - 11 °C
Molar Mass 174.19 g/mol
Boiling Point 215 - 225 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.06 hPa (20 °C)
Flash Point 107 °C
Refractive Index 1.4285 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.81 - 8.1 %(V)
Density 1.06 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 360 °C
Viscosity kinematic 2.5 mm2/s (25 °C)
Synonyms Dimethyl hexanedioate, Adipic acid dimethyl ester
Hill Formula C8H14O4