Imprimer
Adipate de diméthyle 99+%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Adipic acid dimethyl ester, 1,6-Hexanedioic acid dimethyl ester
181311000 181315000
ACRO181311000EA 28.7 EUR
ACRO181311000 ACRO181315000
Adipate de diméthyle 99+%
Adipate de diméthyle
Formule: C₈H₁₄O₄
Point d'ébullition: 109…110 °C (14 mmHg)
Point de fusion: 8 °C
Densité: 1,06 g/cm³
Point éclair: 107 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008469
Numéro CAS: 627-93-0
EINECS: 211-020-6
Indice Merck: 13,00163
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4270 to 1.4290 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤20 APHA
Acidity ≤0.01 % (as adipic acid)