Imprimer
Adipate de diéthyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.00086.0100 8.00086.0500
8.00086.0100EA 34.4 EUR
8.00086.0100 8.00086.0500
Adipate de diéthyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Adipate de diéthyle
Formule: C₁₀H₁₈O₄
Point d'ébullition: ∼251 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –19,8 °C
Densité: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: >100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009215
Numéro CAS: 141-28-6
EINECS: 205-477-0
Indice Merck: 13,00163
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility  - 0.1 g/l (20 °C)
Melting Point -19.8 °C
Molar Mass 202.25 g/mol
Boiling Point 245 °C (1013 hPa)
Flash Point 100 °C
Density 1.01 g/cm3 (20 °C)