Imprimer
Succinate de diéthyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Succinic acid diethyl ester, 1,4-Butanedioic acid diethyl ester
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.00680.0005 8.00680.0250 8.00680.1000 8.00680.9026 8.00680.9200
8.00680.0005EA 30.1 EUR
8.00680.0005 8.00680.0250 8.00680.1000 8.00680.9026 8.00680.9200
Succinate de diéthyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Succinate de diéthyle
Formule: C₈H₁₄O₄
Poids moléculaire: 174.2 g/mol
Point d'ébullition: 217
Point de fusion: –19 °C
Densité: 1.04 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 80
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009208
Numéro CAS: 123-25-1
EINECS: 204-612-0
Indice Merck: 12,09038
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 2.00 g/l (25 °C)
Melting Point -20 °C
Molar Mass 174.19 g/mol
Boiling Point 215 - 217 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.33 hPa (55 °C)
Flash Point 80 °C
Refractive Index 1.42 (20 °C, 589 nm)
Density 1.04 g/cm3 (20 °C)