Imprimer
Malonate de diméthyle ≥99.0% (par GC) pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1,3-Propanedioic acid dimethyl ester, Malonic acid dimethyl ester
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.00899.0100 8.00899.0500 8.00899.1000 8.00899.9025
8.00899.0100EA 27.5 EUR
8.00899.0100 8.00899.0500 8.00899.1000 8.00899.9025
Malonate de diméthyle ≥99.0% (par GC) pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Malonate de diméthyle
Formule: C₅H₈O₄
Poids moléculaire: 132.12 g/mol
Point d'ébullition: 181
Point de fusion: –62 °C
Densité: 1.15 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008460
Numéro CAS: 108-59-8
EINECS: 203-597-8
Indice Merck: 12,06169
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (GC, area%) ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C) 1.151 - 1.155
Identity (IR) passes test
Boiling Point 181 - 183 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.15 hPa (20 °C)
Flash Point 85 °C
Refractive Index 1.4135 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.3 - 17.4 %(V)
Density 1.15 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 440 °C