Imprimer
Malonate de diméthyle ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1,3-Propanedioic acid dimethyl ester, Malonic acid dimethyl ester
A11007.22 A11007.0E A11007.36
A11007.22EA 30.9 EUR
A11007.22 A11007.0E A11007.36
Malonate de diméthyle ≥98%
Malonate de diméthyle
Purity: 98+% CAS No.: 108-59-8 Molecular Formula: C5H8O4 Formula Weight: 132.12 Flash Point: 90°(194°F) Refractive Index: 1.4130 Melting Point: -62° Boiling Point: 180-181° Beilstein Reference: 774261 Merck Reference: 14,6096 MDL No.: MFCD00008460
Formule: C₅H₈O₄
Poids moléculaire: 132.12 g/mol
Point d'ébullition: 180…181 °C
Point de fusion: –62 °C
Densité: 1.156
Point éclair: 90 °C (194 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008460
Numéro CAS: 108-59-8
EINECS: 203-597-8
Indice Merck: 12,06169