Imprimer
Malonate de diméthyle 99+%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 1,3-Propanedioic acid dimethyl ester, Malonic acid dimethyl ester
220700010 220702500 220700051
220700010.EA 168 EUR
220700010. 220702500. 220700051.
Malonate de diméthyle 99+%
Malonate de diméthyle
Formule: C₅H₈O₄
Poids moléculaire: 132.12 g/mol
Point d'ébullition: 180…181 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –62 °C
Densité: 1.156 g/cm³
Point éclair: 90 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008460
Numéro CAS: 108-59-8
EINECS: 203-597-8
Indice Merck: 12,06169
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4120 to 1.4140 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥99.0 %
Free acid ≤0.1 % (as malonic acid)