Imprimer
Malonate de diméthyle 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 1,3-Propanedioic acid dimethyl ester, Malonic acid dimethyl ester
159560010 159562500 159560025
ACRO159560010EA 134 EUR
ACRO159560010 ACRO159562500 ACRO159560025
Malonate de diméthyle 97%
Malonate de diméthyle
Formule: C₅H₈O₄
Poids moléculaire: 132.12 g/mol
Point d'ébullition: 180…181 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –62 °C
Densité: 1.156 g/cm³
Point éclair: 90 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008460
Numéro CAS: 108-59-8
EINECS: 203-597-8
Indice Merck: 12,06169
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4120 to 1.4140 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm