Sébaçate de dibutyle ≥90%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Dibutyle sébaçate
Purity: 94%
CAS No.: 109-43-3
Molecular Formula: CH3(CH2)3O2C(CH2)8CO2(CH2)3CH3
Formula Weight: 314.47
Flash Point: 178°(352°F)
Refractive Index: 1.441
Melting Point: -11°
Boiling Point: 344-345°
Beilstein Reference: 1798308
MDL No.: MFCD00027218
Formule:
C₁₈H₃₄O₄ Point d'ébullition: 344…345 °C Point de fusion: –11 °C Densité: 0,94 Point éclair: 178 °C (352 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00027218 Numéro CAS: 109-43-3 EINECS: 203-672-5 |