Bis(éthyl-2-hexyle) sébaçate, Supelco®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
1,10-Decanedioic acid di(2-ethylhexyl) ester, Sebacic acid di(2-ethylhexyl) ester
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ100
Formule:
C₂₆H₅₀O₄ Poids moléculaire: 426.68 g/mol Point d'ébullition: 435 Point de fusion: –55 °C Densité: 0.914 g/cm³ (20 °C) Point éclair: 213 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00009497 Numéro CAS: 122-62-3 EINECS: 204-558-8 Indice Merck: 13,01251 |