Bis(éthyl-2-hexyle) sébaçate, TECHNICAL
Marques : VWR ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₂₆H₅₀O₄ Point d'ébullition: 435 °C (1013 hPa) Point de fusion: –55 °C Densité: 0,914 g/cm³ (20 °C) Point éclair: 213 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00009497 Numéro CAS: 122-62-3 EINECS: 204-558-8 Indice Merck: 13,01251 |
|
Résultats des tests de spécification
Identification | Conforme |