Bis(éthyl-2-hexyle) sébaçate 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₂₆H₅₀O₄ Point d'ébullition: 212 °C (1 mmHg) Point de fusion: –55 °C Densité: 0,91 g/cm³ Point éclair: 215 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00009497 Numéro CAS: 122-62-3 EINECS: 204-558-8 Indice Merck: 13,01251 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4500 to 1.4550 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |