Carbonate de diméthyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
Formule:
C₃H₆O₃ Point d'ébullition: 90 °C (1013 hPa) Densité: 1,07 g/cm³ (20 °C) Point éclair: 18 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008420 Numéro CAS: 616-38-6 EINECS: 210-478-4 UN: 1161 ADR: 3,II Indice Merck: 12,06117 |
Résultats des tests de spécification
Solubility | 139 g/l (20 °C) |
Melting Point | 0.5 - 4.7 °C |
Molar Mass | 90.08 g/mol |
Boiling Point | 90 °C (1016 hPa) |
Vapor Pressure | 53 hPa (20 °C) |
Flash Point | 16.7 °C |
Explosion Limit | 4.22 - 12.87 %(V) |
Density | 1.07 g/cm3 (20 °C) |
pH | (H2O, 20 °C) no data available |
Ignition Point | 458 °C |
Hazard Class | 3 |
Hazard Class Description | Flammable Liquid |