Carbonate de diméthyle 99%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₃H₆O₃ Poids moléculaire: 90,08 g/mol Point d'ébullition: 90 °C (760 mmHg) Point de fusion: 2…4 °C Densité: 1,069 g/cm³ Point éclair: 18 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008420 Numéro CAS: 616-38-6 EINECS: 210-478-4 UN: 1161 ADR: 3,II Indice Merck: 12,06117 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3672 to 1.3692 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.1 % (K.F.) |
GC | ≥98.5 % |
Color scale | ≤30 APHA |
Acidity (HCl) | ≤0.1 % |
Methanol | ≤0.2 % (GC) |
Iron (Fe) | ≤0.2 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤0.5 ppm |
Titrable base | ≤0.0004 meq/g |
KMnO4-reducing substance | Passes test |
K2Cr2O7-reducing substance | Passes test |