Carbonate de diéthyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
Formule:
C₅H₁₀O₃ Point d'ébullition: 127 °C (1013 hPa) Point de fusion: –43 °C Densité: 0,9751 g/cm³ (20 °C) Point éclair: 33 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00009107 Numéro CAS: 105-58-8 EINECS: 203-311-1 UN: 2366 ADR: 3,III Indice Merck: 13,03815 |
Résultats des tests de spécification
Solubility | (20 °C) insoluble |
Melting Point | -43 °C |
Molar Mass | 118.13 g/mol |
Boiling Point | 126 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 11 hPa (20 °C) |
Flash Point | 33 °C |
Refractive Index | 1.384 (20 °C) |
Explosion Limit | 1.4 - 11.0 %(V) |
Density | 0.97 g/cm3 (20 °C) |
pH | 6.3 (1 g/l, H2O) |
Ignition Point | 445 °C |
Evaporation number | 14 |
Hazard Class | 3 |
Hazard Class Description | Flammable liquid |