Imprimer
Carbonate de diéthyle 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
114220010 114220025 114225000 114220100 114221000
ACRO114220010EA 105 EUR
ACRO114220010 ACRO114220025 ACRO114225000 ACRO114220100 ACRO114221000
Carbonate de diéthyle 99%
Carbonate de diéthyle
Formule: C₅H₁₀O₃
Point d'ébullition: 126…128 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –43 °C
Densité: 0,975 g/cm³
Point éclair: 33 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009107
Numéro CAS: 105-58-8
EINECS: 203-311-1
UN: 2366
ADR: 3,III
Indice Merck: 13,03815
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3830 to 1.3860 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Stabilizer Approx. 0.01 % Citric acid
Relative density (20/4°C) 1.026 to 1.036
Acid value ≤5 mg KOH/g