Myristate d'isopropyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Isopropyle myristate
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
Formule:
C₁₇H₃₄O₂ Point d'ébullition: 320 °C (1013 hPa) Point de fusion: 0…1 °C Densité: 0,852 g/cm³ (20 °C) Point éclair: 150 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00008982 Numéro CAS: 110-27-0 EINECS: 203-751-4 Indice Merck: 13,05235 |
Résultats des tests de spécification
Solubility |
|
Molar Mass | 270.45 g/mol |
Boiling Point | 140 °C (3 hPa) |
Vapor Pressure |
|
Flash Point |
|
Refractive Index | 1.434 (20 °C, 589 nm) |
Density | 0.85 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point |
|
Viscosity kinematic | 6.57 mm2/s (20 °C) |