Imprimer
Myristate d'isopropyle ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Isopropyle myristate
A18111.AP A18111.AE A18111.0F
A18111.APEA 110 EUR
A18111.AP A18111.AE A18111.0F
Myristate d'isopropyle ≥98%
Myristate d'isopropyle
Purity: 98% CAS No.: 110-27-0 Molecular Formula: CH3(CH2)12CO2CH(CH3)2 Formula Weight: 270.46 Flash Point: 152°(306°F) Physical Form: Liquid Density: 0.85 Appearance: Colourless Boiling Point: 191-194°/20mm MDL No.: MFCD00008982
Formule: C₁₇H₃₄O₂
Point d'ébullition: 191…194 °C (20 mmHg)
Point de fusion: 0…1 °C
Densité: 0,85
Point éclair: 152 °C (306 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008982
Numéro CAS: 110-27-0
EINECS: 203-751-4
Indice Merck: 13,05235