Imprimer
Myristate d'isopropyle 96%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Isopropyle myristate
412850250 412851000 412850010
ACRO412850250EA 33.3 EUR
ACRO412850250 ACRO412851000 ACRO412850010
Myristate d'isopropyle 96%
Myristate d'isopropyle
Formule: C₁₇H₃₄O₂
Point d'ébullition: 167 °C (9 mmHg)
Point de fusion: 0 - 1 °C
Densité: 0,85 g/cm³
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008982
Numéro CAS: 110-27-0
EINECS: 203-751-4
Indice Merck: 13,05235
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4340 to 1.4360 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 %
GC ≥95 %
Color scale ≤30 APHA
Acid value ≤0.5 mg KOH/g
Iodine value ≤1 g I2/100 g