Propionate de méthyle 99+%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Propanoic acid methyl ester
Formule:
C₄H₈O₂ Poids moléculaire: 88.11 g/mol Point d'ébullition: 79.7 Point de fusion: –88 °C Densité: 0.915 g/cm³ Point éclair: –2 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00009306 Numéro CAS: 554-12-1 EINECS: 209-060-4 UN: 1248 Indice Merck: 12,06191 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3750 to 1.3790 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.3 % (K.F.) |
GC | ≥99.0 % |
Acid value | ≤1 mg KOH/g |