Imprimer
Propionate d'éthyle
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
15498.A1 15498.D5
15498.A1EA 60.2 EUR
15498.A1 15498.D5
Propionate d'éthyle
Propionate d'éthyle
CAS No.: 105-37-3 Molecular Formula: CH3CH2CO2CH2CH3 Formula Weight: 102.13 Flash Point: 12°(54°F) Physical Form: Liquid Density: 0.891 Refractive Index: 1.3850 Melting Point: -73° Boiling Point: 99° Beilstein Reference: 506287 Merck Reference: 14,3847 UN No.: 1195 MDL No.: MFCD00009308
Formule: C₅H₁₀O₂
Point d'ébullition: 99 °C
Point de fusion: –73 °C
Densité: 0,891
Point éclair: 12 °C (54 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009308
Numéro CAS: 105-37-3
EINECS: 203-291-4
UN: 1195
ADR: 3,II
Indice Merck: 14,3847