Imprimer
Valérate de méthyle, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Valeric acid methyl ester, Methyl Pentanoate
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ100
94560-1ML 94560-5ML
94560-1MLEA 53.4 EUR
94560-1ML 94560-5ML
Valérate de méthyle, Supelco®
Valérate de méthyle
Formule: C₆H₁₂O₂
Poids moléculaire: 116.16 g/mol
Point d'ébullition: 126.5
Point de fusion: –91 °C
Densité: 0.89 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009478
Numéro CAS: 624-24-8
EINECS: 210-838-0
UN: 3272
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1c95bbface3ef29e0578cd66188e752ea28559c4&vid=4e04a00e31270eb3d2be638e2b6455dff66c246b&prid=web&clid=SAPDAM https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=822e9ae15152e988a042fbf64d1987493a8ac2fb&vid=bc6d3aaf1e1367204270e06afd8dba06ef93950d&prid=web&clid=SAPDAM