Octanoate de méthyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Caprylic acid methyl ester, Octanoic acid methyl ester, Methyl caprylate
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
Formule:
C₉H₁₈O₂ Point d'ébullition: 190 °C (1013 hPa) Point de fusion: –36,7 °C Densité: 0,877 g/cm³ (20 °C) Point éclair: 68 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00009551 Numéro CAS: 111-11-5 EINECS: 203-835-0 |
Résultats des tests de spécification
Solubility | 0.064 g/l (20 °C) |
Melting Point | -40 °C |
Molar Mass | 158.24 g/mol |
Boiling Point | 193 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 1.33 hPa (34.2 °C) |
Flash Point | 68 °C |
Density | 0.877 g/cm3 (20 °C) |