Octanoate de méthyle 99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₉H₁₈O₂ Point d'ébullition: 79 °C (12 mmHg) Densité: 0,878 g/cm³ Point éclair: 73 °C |
Numéro MDL:
MFCD00009551 Numéro CAS: 111-11-5 EINECS: 203-835-0 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4165 to 1.4185 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |
Specific gravity | (20°C) 0.868 to 0.888 |
Acid value | ≤1 mg KOH/g |