Imprimer
Octanoate d'éthyle ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Caprylic acid ethyl ester, Octanoic acid ethyl ester, Ethyl caprylate
B23450.22 B23450.36
B23450.22EA 31.4 EUR
B23450.22 B23450.36
Octanoate d'éthyle ≥99%
Octanoate d'éthyle
Purity: 99% CAS No.: 106-32-1 Molecular Formula: C10H20O2 Formula Weight: 172.27 Flash Point: 79°(174°F) Refractive Index: 1.4170 Odour: Ester-like Melting Point: -47° Boiling Point: 206-208° Merck Reference: 14,3778 MDL No.: MFCD00009552
Formule: C₁₀H₂₀O₂
Poids moléculaire: 172.27 g/mol
Point d'ébullition: 206…208 °C
Point de fusion: –47 °C
Densité: 0.872
Point éclair: 79 °C (174 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009552
Numéro CAS: 106-32-1
EINECS: 203-385-5
Indice Merck: 13,03813