Imprimer
Octanoate d'éthyle 99+%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Caprylic acid ethyl ester, Octanoic acid ethyl ester, Ethyl caprylate
150510050 150511000 150515000
ACRO150510050EA 35 EUR
ACRO150510050 ACRO150511000 ACRO150515000
Octanoate d'éthyle 99+%
Octanoate d'éthyle
Formule: C₁₀H₂₀O₂
Point d'ébullition: 206 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –47 °C
Densité: 0,868 g/cm³
Point éclair: 75 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009552
Numéro CAS: 106-32-1
EINECS: 203-385-5
Indice Merck: 13,03813
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4150 to 1.4200 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.3 % (K.F.)
GC ≥99.0 %
Specific gravity (20°C) 0.866 to 0.87
Acid value ≤1 mg KOH/g