Imprimer

Stéarate d'éthyle

Marques : Cayman Chemical
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Synonyme(s): Stearic acid ethyl ester, Ethyl octadecanoate

10008196-100 10008196-500
CAYM10008196-100EA 36.9 EUR
CAYM10008196-100 CAYM10008196-500
Stéarate d'éthyle
Stéarate d'éthyle
Formule: C₂₀H₄₀O₂
Point d'ébullition: 365 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 31 °C
Densité: 0,8973 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00009006
Numéro CAS: 111-61-5
EINECS: 203-887-4

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR