Imprimer
Formiate de méthyle 97%, pur
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Formic acid methyl ester
126820010 126820025
ACRO126820010EA 53.6 EUR
ACRO126820010 ACRO126820025
Formiate de méthyle 97%, pur
Formiate de méthyle
Formule: C₂H₄O₂
Point d'ébullition: 31…33 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –100 °C
Densité: 0,968 g/cm³
Point éclair: –32 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003291
Numéro CAS: 107-31-3
EINECS: 203-481-7
UN: 1243
ADR: 3,I
Indice Merck: 12,06153
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3420 to 1.3440 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.05 %
GC ≥96.0 %