Ethyle formiate ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 97%
CAS No.: 109-94-4
Molecular Formula: C3H6O2
Formula Weight: 74.08
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: -19°(-2°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.921
Refractive Index: 1.3600
Appearance: Colourless
Odour: Fruit-like
pH: 4.1
Melting Point: -81°
Boiling Point: 52-54°
Beilstein Reference: 906769
Merck Reference: 14,3807
UN No.: 1190
MDL No.: MFCD00003294
Formule:
C₃H₆O₂ Point d'ébullition: 52…54 °C Point de fusion: –81 °C Densité: 0,921 Point éclair: –19 °C (–2 °F) Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00003294 Numéro CAS: 109-94-4 EINECS: 203-721-0 UN: 1190 ADR: 3,II Indice Merck: 14,3807 |