Imprimer
Ethyle formiate 98+%, pur
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
150670010 150670025 150675000 150670251
ACRO150670010EA 121 EUR
ACRO150670010 ACRO150670025 ACRO150675000 ACRO150670251
Ethyle formiate 98+%, pur
Ethyle formiate
Formule: C₃H₆O₂
Point d'ébullition: 54 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –80 °C
Densité: 0,917 g/cm³
Point éclair: –20 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003294
Numéro CAS: 109-94-4
EINECS: 203-721-0
UN: 1190
ADR: 3,II
Indice Merck: 13,03841
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3580 to 1.3630 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %